Få mere at vide
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow kromatografimedier
Artikelnummer. p-4592269 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
200 mL
Produkttype:
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (høj sub)
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (lav sub)
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
Hver
Artikelnummer. 10505210
Brand: Cytiva 17096505
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til indfangning og mellemliggende oprensning, der kræver lav til medium hydrofobicitet
  • Basismatrix derivatiseret via uladede, kemisk stabile etherbindinger
  • To substitutionsniveauer hjælper med at finde optimal selektivitet og bindingskapacitet til en given anvendelse
  • Hydrofil natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
  • Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medier sammensat af tværbundne 6% agaroseperler modificeret med standard aromatiske phenylgrupper via uladede, kemisk stabile etherbindinger
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
  • Grad af substitution for lav sub HIC medier er∽ 25 μmol phenyl/ml gel
  • Graden af substitution for høj sub HIC medier er∽ 40 μmol phenyl/ml gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 mL
Til brug med (applikation) Til indfangning og mellemliggende oprensning, der kræver lav til medium hydrofobicitet
Produkttype Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (lav sub)
Flowhastighed 200 til 400 cm/t
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 3 til 13
Ligand type Phenyl
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub), 200 ml
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado