Få mere at vide
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow kromatografimedier
Artikelnummer. 10505210 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
200 ml
Produkttype:
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (høj sub)
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (lav sub)
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype unitSize
10505210 200 ml Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (lav sub) Hver
10343340 200 ml Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (høj sub) 200ml
10231400 25 ml Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (lav sub) Hver
10348259 25 ml Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (høj sub) 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10505210 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17096505
Anvendes til indfangning og mellemliggende oprensning, der kræver lav til medium hydrofobicitet
  • Basismatrix derivatiseret via uladede, kemisk stabile etherbindinger
  • To substitutionsniveauer hjælper med at finde optimal selektivitet og bindingskapacitet til en given anvendelse
  • Hydrofil natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
  • Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medier sammensat af tværbundne 6% agaroseperler modificeret med standard aromatiske phenylgrupper via uladede, kemisk stabile etherbindinger
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
  • Grad af substitution for lav sub HIC medier er∽ 25 μmol phenyl/ml gel
  • Graden af substitution for høj sub HIC medier er∽ 40 μmol phenyl/ml gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 ml
Til brug med (applikation) Til indfangning og mellemliggende oprensning, der kræver lav til medium hydrofobicitet
Produkttype Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (lav sub)
Flowhastighed 200 til 400 cm/t
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 3 til 13
Ligand type Phenyl
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub), 200 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol