Få mere at vide
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow kromatografimedier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
200 mL
Produkttype:
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (høj sub)
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (lav sub)
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
Hver
Beskrivelse
- Basismatrix derivatiseret via uladede, kemisk stabile etherbindinger
- To substitutionsniveauer hjælper med at finde optimal selektivitet og bindingskapacitet til en given anvendelse
- Hydrofil natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
- Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medier sammensat af tværbundne 6% agaroseperler modificeret med standard aromatiske phenylgrupper via uladede, kemisk stabile etherbindinger
- Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
- Grad af substitution for lav sub HIC medier er∽ 25 μmol phenyl/ml gel
- Graden af substitution for høj sub HIC medier er∽ 40 μmol phenyl/ml gel
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mL |
| Stabilitet | Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 3 M ammoniumsulfat, 30 % isopropanol, 70 % ethanol, 10 % ethylenglycol, 0,5 % SDS, 6 M guanidin-hydrochlorid, 8 M urinstof |
| Til brug med (applikation) | Til indfangning og mellemliggende oprensning, der kræver lav til medium hydrofobicitet |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 30 °C |
| Produkttype | Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (høj sub) |
| Flowhastighed | 250 til 400 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Matrix | 6% tværbundet agarose |
| pH-område | 3 til 13 |
| Opbevaringsbuffer | 20% Ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub)
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol