Få mere at vide
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow kromatografimedier
Artikelnummer. 10343340 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
200 mL
Produkttype:
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (høj sub)
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (lav sub)
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
Hver
Artikelnummer. 10343340
Brand: Cytiva 17097305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til indfangning og mellemliggende oprensning, der kræver lav til medium hydrofobicitet
  • Basismatrix derivatiseret via uladede, kemisk stabile etherbindinger
  • To substitutionsniveauer hjælper med at finde optimal selektivitet og bindingskapacitet til en given anvendelse
  • Hydrofil natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
  • Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medier sammensat af tværbundne 6% agaroseperler modificeret med standard aromatiske phenylgrupper via uladede, kemisk stabile etherbindinger
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
  • Grad af substitution for lav sub HIC medier er∽ 25 μmol phenyl/ml gel
  • Graden af substitution for høj sub HIC medier er∽ 40 μmol phenyl/ml gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 mL
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 1 M NaOH, 3 M ammoniumsulfat, 30 % isopropanol, 70 % ethanol, 10 % ethylenglycol, 0,5 % SDS, 6 M guanidin-hydrochlorid, 8 M urinstof
Til brug med (applikation) Til indfangning og mellemliggende oprensning, der kræver lav til medium hydrofobicitet
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Phenyl Sepharose 6 Fast Flow-medier (høj sub)
Flowhastighed 250 til 400 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 3 til 13
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Phenyl
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub), 200 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.