Få mere at vide
Phenylselenocyanat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359026 1 g 1g
11369026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11359026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20194.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2179-79-5 | C7H5NSe | 182.095 g/mol
Phenylselenocyanat bruges som en specifik kilde til nukleofile og elektrofile selenarter i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenylselenocyanat bruges som en specifik kilde til nukleofile og elektrofile selenarter i syntetisk kemi
.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler, terahydrofuran, dichlormethan
og acetonitril.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2179-79-5
Molekylær formel C7H5NSe
Molekylvægt (g/mol) 182.095
MDL nummer MFCD00216944
InChI nøgle NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenocyanate, phenylselanyl formonitrile, selenocyanic acid, phenyl ester, acmc-1cgab, phenyl selenocyanate, selenocyanic acid phenyl ester, 2-phenyl-2-selenaethanenitrile
PubChem CID 555340
IUPAC navn phenylselenocyanat
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Se]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl selenocyanate
Tæthed 1.484
Kogepunkt 116°C to 117°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.603
Mængde 1 g
FN nummer UN3440
Beilstein 1617370
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents,terahydro furan,dichloromethane and acetonitrile.
Formel vægt 182.08
Procent renhed 98%