Få mere at vide
Phenylsalicyl, Mikromol™
Artikelnummer. 17900756
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17900756 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17900756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1884.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenylsalicyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl Salicylate
CAS 118-55-8
Analyt- eller komponentnavne Phenyl Salicylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, Salicylic acid, phenyl ester (8CI), 2-Phenoxycarbonylphenol, NSC 33406, Phenol salicylate, Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl salicylate, Salol, Salphenyl, Seesorb 201, Seesorb K 201, Phenyl Salicylate
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
SMIL Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
IUPAC navn phenyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 214.22
Mængde 250 mg
Formel vægt 214,063 g/mol