Få mere at vide
Phenyl Salicylate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020290 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10020290 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Artikelnummer. 10020290 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2840/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 118-55-8
Smeltepunkt 40°C
Farve White
Kogepunkt 172°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C13H10O3
MDL nummer 2213
Mængde 250 g
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
InChI nøgle ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
IUPAC navn phenyl 2-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 214.22
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
Formel vægt 214.22g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl salicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.