Få mere at vide
Phenylsalicyl, 99%
Artikelnummer. 11945091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945091 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10552761 250 g Glasflaske 250g
10647522 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11945091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165080025
 Begrænset vare
På lager
Phenylsalicyl, 99%, C13H10O3, CAS Number-118-55-8, salol, salphenyl, phenylsalicyl, 2-phenoxycarbonylphenol, salicylsyre, phenylester, benzoesyre, 2-hydroxy-, phenylester, phenyl-2-hydroxybenzoat, musol, phenolsalicyl, 2-hydroxybenzoester, 2-hydroxybenzoesyrephenylester, 250g, 98,5% min. (GC) | CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-55-8
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
InChI nøgle ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
IUPAC navn phenyl-2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl salicylate
Smeltepunkt 40,0 °C til 44,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 172,0 °C til 173,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Mængde 2.5 kg
Beilstein 10,76
Merck Index 15,742
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <0,1% (25 °C). Andre opløseligheder: 1g/1,5 ml benzen - 1 g/5 ml amylalkohol, 53 g/100 g abs. ethanol - 470 g/100 g ethylacetat (25 c), 620 g/100 g methylethylketon-460 g/100 g toluen (25 c, opløseligt i kloroform, acetone, ether og olier,s
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl salicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.