Få mere at vide
Phenyl salicylate, 99%
Artikelnummer. 10647522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647522 1 kg Glasflaske 1kg
10552761 250 g Glasflaske 250g
11945091 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165080010
Request Bulk or Custom Format
Phenyl salicylate, 99%, C13H10O3, CAS Number-118-55-8, salol, salphenyl, phenyl salicylate, 2-phenoxycarbonylphenol, salicylic acid, phenyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate, musol, phenol salicylate, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, 250g, 98.5% min. (GC) | CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-55-8
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
InChI nøgle ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
IUPAC navn phenyl-2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl salicylate
Smeltepunkt 40.0°C to 44.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 172.0°C to 173.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Mængde 1 kg
Beilstein 10,76
Merck Index 15,742
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.1% (25°C). Other solubilities: 1g/1.5mL benzene- 1g/5mL amyl alcohol,53g/100g abs.ethanol-470g/100g ethylacetate (25 c),620g/100g methylethylketone-460g/100g toluene(25 c,soluble in chloroform,acetone,ether and oils,s
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl salicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.