Få mere at vide
Phenylsalicyl, 99%
Artikelnummer. 10552761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552761 250 g Glasflaske 250g
10647522 1 kg Glasflaske 1kg
11945091 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10552761 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 165082500
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Phenylsalicyl, 99%, C13H10O3, CAS Number-118-55-8, salol, salphenyl, phenylsalicyl, 2-phenoxycarbonylphenol, salicylsyre, phenylester, benzoesyre, 2-hydroxy-, phenylester, phenyl-2-hydroxybenzoat, musol, phenolsalicyl, 2-hydroxybenzoester, 2-hydroxybenzoesyrephenylester, 250g, 98,5% min. (GC) | CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 118-55-8
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
InChI nøgle ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
IUPAC navn phenyl-2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Phenyl salicylate
Smeltepunkt 40.0°C to 44.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 172.0°C to 173.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Mængde 250 g
Beilstein 10,76
Merck Index 15,742
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.1% (25°C). Other solubilities: 1g/1.5mL benzene- 1g/5mL amyl alcohol,53g/100g abs.ethanol-470g/100g ethylacetate (25 c),620g/100g methylethylketone-460g/100g toluene(25 c,soluble in chloroform,acetone,ether and oils,s
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.