Få mere at vide
Phenylsalicyl, 99%
Artikelnummer. 11409157
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409157 100 g 100g
11419157 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20686.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Phenylsalicylat bruges til fremstilling af polymerer, lakker, klæbemidler, voks og polermidler. Det virker som et antiseptisk og mildt smertestillende middel. Det bruges også til forebyggelse af solskoldning. Det reagerer med o-toluidin i 1,2,4-trichlorbenzen for at give det tilsvarende amid o-Salicylotoluid. Yderligere er det involveret i undersøgelsen at kontrollere effekten på krystalstørrelse med afkølingshastighed i laboratoriet. Ud over dette, bruges det i veterinærmedicin og også anvendes til overtræk piller, hvor medicinen er beregnet til enterisk frigivelse salol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylsalicylat bruges til fremstilling af polymerer, lakker, klæbemidler, voks og polermidler. Det virker som et antiseptisk og mildt smertestillende middel. Det bruges også til forebyggelse af solskoldning. Det reagerer med o-toluidin i 1,2,4-trichlorbenzen for at give det tilsvarende amid o-Salicylotoluid. Yderligere er det involveret i undersøgelsen at kontrollere effekten på krystalstørrelse med afkølingshastighed i laboratoriet. Ud over dette, bruges det i veterinærmedicin og også anvendes til overtræk piller, hvor medicinen er beregnet til enterisk frigivelse salol.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, chloroform, terpentin, acetone og benzen. Svagt opløseligt i chloroformbenzen. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidanter, stærke syrer og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-55-8
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00002213
InChI nøgle ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
IUPAC navn phenyl-2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl salicylate
Smeltepunkt 41 °C til 45 °C
Kogepunkt 172 °C til 174 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 393969
Merck Index 14,7310
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, kloroform, terpentin, acetone og benzen. Sparsomt opløselig i kloroformbenzen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl salicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl salicylate