missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

phenyl(pyridin-4-yl)methyl 4-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30342214
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342214 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB52253810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale phenyl(pyridin-4-yl)methyl 4-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
CAS 1281055-79-5
Molekylær formel C21H16N4O2S
Mængde 10 mg
SMIL Cc1nc(sc1C(=O)OC(c2ccccc2)c3ccncc3)c4ncccn4
Molekylvægt (g/mol) 388.45
Formel vægt 388.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.