Få mere at vide
phenyl(pyridin-4-yl)methyl 4-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | phenyl(pyridin-4-yl)methyl 4-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| CAS | 1281055-79-5 |
| Molekylær formel | C21H16N4O2S |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | Cc1nc(sc1C(=O)OC(c2ccccc2)c3ccncc3)c4ncccn4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.45 |
| Formel vægt | 388.0994 |