Få mere at vide
Phenyl(pyridin-2-yl)methanon (2-Benzoylpyridin), Mikromol™
Beskrivelse
Phenyl(pyridin-2-yl)methanon (2-Benzoylpyridin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl(pyridin-2-yl)methanone |
| CAS | 91-02-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phenyl(pyridin-2-yl)methanone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Benzoylpyridine, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. D (EP), Doxylamine Imp. D (EP), Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity D, Doxylamine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H |
| SMIL | O=C(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | phenyl(pyridin-2-yl)methanon |
| Vis mere |