Få mere at vide
Phenylpropargylether, 98+%
Description
Phenylpropargylether anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenylpropargylether anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
(1,0 g/L ved 25 C).°
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl propargyl ether |
| Tæthed | 1.03 |
| Kogepunkt | 89 °C til 90 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 76 °C (169 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Lineær formel | C6H5OCH2C≡CH |
| Brydningsindeks | 1.533 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand (1,0 g/L ved 25 °C). |
| Show More |