Få mere at vide
Phenylpropargylether, 98+%
Artikelnummer. 11483817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483817 1 g 1g
11493817 5 g 5g
11403827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18272.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132,16 g/mol
Phenylpropargylether anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylpropargylether anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
(1,0 g/L ved 25 C).°
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13610-02-1
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00048107
InChI nøgle AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
IUPAC navn prop-2-ynoxybenzen
SMIL C#CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl propargyl ether
Tæthed 1.03
Kogepunkt 89 °C til 90 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel C6H5OCH2C≡CH
Brydningsindeks 1.533
Mængde 1 g
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (1,0 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 132.16
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl propargyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Prop-2-ynyloxy)benzene