Få mere at vide
Phenyl propargyl ether, 97+%
Artikelnummer. 10173803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173803 5 mL Glasflaske 5ml
10448243 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392730050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13610-02-1
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00048107
InChI nøgle AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
IUPAC navn prop-2-ynoxybenzen
SMIL C#CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl propargyl ether
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 89.0°C to 90.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OCH2CCH
Brydningsindeks 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl propargyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.