Få mere at vide
Phenyl propargyl ether, 97%
Artikelnummer. 11384968
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384968 1 g 1g
11304978 5 g 5g
11394968 25 g 25g
11314978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11384968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043923.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Phenylpropargylether bruges som byggesten til syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13610-02-1
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00048107
InChI nøgle AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
IUPAC navn prop-2-ynoxybenzen
SMIL C#CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl propargyl ether
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.030 g/mL
Kogepunkt 89°C to 90°C (14 mmHg)
Lugt Pungent
Lineær formel C6H5OCH2C≡CH
Brydningsindeks 1.533
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske