Få mere at vide
Phenylfosfatdinatriumsalthydrat, 98%
Artikelnummer. 11429940
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429940 100 g 100g
11419940 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044711.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Anvendt i fosfatasebestemmelse | CAS: 3279-54-7 | C6H5Na2O4P | 218,06 g/mol
Phenylphosphatdinatriumsalt anvendes til phosphatasebestemmelser. Det bruges også som reagens i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3279-54-7
Molekylær formel C6H5Na2O4P
Molekylvægt (g/mol) 218.06
MDL nummer MFCD00002133
InChI nøgle TYJOJLOWRIQYQM-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phenyl phosphate, phenyl phosphate disodium salt, disodium phenylphosphate, phenyldisodium phosphate, phosphoric acid, monophenyl ester, disodium salt, phenyl disodium orthophosphate, phenyl phosphate, phosphoric acid, monophenyl ester, sodium salt 1:2, disodium phenyl phosphate dihydrate, phenyl phosphate disodium salt dihydrate
PubChem CID 76771
IUPAC navn dinatrium;phenylphosphat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl phosphate disodium salt hydrate
Farve Gul
Lineær formel C6H5OPO(ONa)2·xH2O
Mængde 100 g
Beilstein 4167154
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3357
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,1 g/ml).
Formel vægt 218,06 (Vandfri)
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk