Få mere at vide
Phenylfosfatdinatriumsalthydrat, 98%
Beskrivelse
Phenylphosphatdinatriumsalt anvendes til phosphatasebestemmelser. Det bruges også som reagens i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl phosphate disodium salt hydrate |
| Farve | Gul |
| Lineær formel | C6H5OPO(ONa)2·xH2O |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4167154 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,3357 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (0,1 g/ml). |
| Formel vægt | 218,06 (Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |