Få mere at vide
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate, 98%
Artikelnummer. 10318350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10318350 100 g Glasflaske 100g
10184690 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10318350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211831000
Request Bulk or Custom Format
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate, 98%, C6H5Na2O4P.2H2O, CAS Number-66778-08-3, sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate, 10g, White, 221-917-4, 254.09, HYGROSCOPIC, UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N, Authentic, phenyl dihydrogen phosphate;sodium;dihydrate, C6H5OP(O)(ONa)2.2H2O, >300.0 deg.C | CAS: 66778-08-3 | C6H5Na2O42H2O | 254.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66778-08-3
Molekylær formel C6H5Na2O42H2O
Molekylvægt (g/mol) 254.09
MDL nummer MFCD00149080
InChI nøgle UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate
PubChem CID 131883070
IUPAC navn phenyldihydrogenphosphat;natrium;dihydrat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Navn note 98%
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OP(O)(ONa)2·2H2O
Mængde 100 g
Merck Index 14, 3357
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform,insoluble in acetone and ether
Formel vægt 254.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver