Få mere at vide
Phenylpentanoat, TRC
Artikelnummer. 30428604
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30428604 1 g -
30417966 5 g -
30416558 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3078861G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20115-23-5
Molekylær formel C11 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 178.228
IUPAC navn fenylpentanoat
SMIL CCCCC(=O)Oc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl Pentanoate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-11(12)13-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Formel vægt 178.099