Få mere at vide
Phenyl-p-benzoquinone, 95%
Artikelnummer. 10445471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10445471 25 g Glasflaske 25g
10331261 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10445471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417380250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 363-03-1 | C12H8O2 | 184.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 363-03-1
Molekylær formel C12H8O2
Molekylvægt (g/mol) 184.19
MDL nummer MFCD00001599
InChI nøgle RLQZIECDMISZHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl-p-benzoquinone, phenylquinone, phenylbenzoquinone, 2-phenyl-1,4-benzoquinone, 2-phenylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2-phenyl, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-phenyl, 2-phenyl-p-benzoquinone, phenyl-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, phenyl
PubChem CID 9688
IUPAC navn 2-phenylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL O=C1C=CC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl-p-benzoquinone
Navn note 99%
Smeltepunkt 111°C to 115°C
Farve Brun-Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,petroleum ether;,very soluble in chloroform
Formel vægt 184.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl-p-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.