Få mere at vide
Phenyl Isothiocyanate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15814211
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814211 250 mL
15804211 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814211 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8070280250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-72-0
Tekniske data
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 1.13 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 221°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004798
Mængde 250 mL
Synonym Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC, Phenyl isothiocyanate
Molekylvægt (g/mol) 135.19