Få mere at vide
Phenylisothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11925731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11925731 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10503911 100 g Glasflaske 100g
10245780 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11925731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160970025
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-72-0
Molekylær formel C7H5NS
Molekylvægt (g/mol) 135.18
MDL nummer MFCD00004798
InChI nøgle QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
IUPAC navn isothiocyanatobenzen
SMIL S=C=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl isothiocyanate
Smeltepunkt -21.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.1288g/mL
Kogepunkt 221.0°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NCS
Brydningsindeks 1.6490 to 1.6510
Mængde 2.5 kg
Beilstein 12,453
Fieser 01,844; 02,323
Merck Index 15,7408
Specifik vægtfylde 1.1288
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Viskositet 1.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 135.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske