Få mere at vide
Phenylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11454673
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454673 100 g 100g
11414040 5 g 5g
11464673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11596.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135,18 g/mol
Phenylisothiocyanat fungerer som et derivatiseringsreagens for primære og sekundære aminer. Det bruges til sekventering af peptider ved Edman-nedbrydning og i aminosyreanalyser ved HPLC. Det bruges til at derivatisere N-terminale aminosyrer af proteiner til automatiseret sekventiel analyse. Det er en synthon for dithiadiazafulvalenes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylisothiocyanat fungerer som et derivatiseringsreagens for primære og sekundære aminer. Det bruges til sekventering af peptider ved Edman-nedbrydning og i aminosyreanalyser ved HPLC. Det bruges til at derivatisere N-terminale aminosyrer af proteiner til automatiseret sekventiel analyse. Det er en synthon for dithiadiazafulvalenes.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og fugt. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-72-0
Molekylær formel C7H5NS
Molekylvægt (g/mol) 135.18
MDL nummer MFCD00004798
InChI nøgle QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
IUPAC navn isothiocyanatobenzen
SMIL S=C=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl isothiocyanate
Smeltepunkt -21 °C
Tæthed 1.131
Kogepunkt 220 °C til 221 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.65
Mængde 100 g
FN nummer UN2927
Beilstein 471392
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,7297
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol og æter. Uopløselig i vand.
Formel vægt 135.19
Procent renhed 97%