Få mere at vide
Phenyl isocyanate, 99%
Artikelnummer. 10225230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10225230
Brand: Thermo Scientific Acros 130691000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-71-9 | C7H5NO | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-71-9
MDL nummer MFCD00001994
InChI nøgle DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat
PubChem CID 7672
ChEBI CHEBI:53806
IUPAC navn isocyanatobenzene
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl isocyanate
Navn note 99%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.095g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H5NO
Lineær formel C6H5NCO
Brydningsindeks 1.5350 to 1.5370 (20°C, 589nm)
Mængde 100 g
Beilstein 12, 437
Fieser 01,842; 02,322; 04,378; 07,284; 08,396; 10,309; 12,386
Merck Index 15, 7407
Molekylvægt (g/mol) 119.123
Formel vægt 119.12
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.