Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl disulfide |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 58 °C til 61 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 191 °C til 192 °C (15,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (C6H5S-)2 |
| Mængde | 250 g |
| Vis mere |