Få mere at vide
Phenyldisulfid, 99%
Artikelnummer. 10052050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052050 50 g Plastflaske 50g
15790819 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173710500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.69 DKK
    326.65 DKK / 50g
    Spare 36.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 882-33-7
Molekylær formel C12H10S2
Molekylvægt (g/mol) 218.33
MDL nummer MFCD00003065
InChI nøgle GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
PubChem CID 13436
IUPAC navn (phenyldisulfanyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Specifica
Kemisk navn eller materiale Phenyl disulfide
Navn note 99%
Smeltepunkt 58 °C til 61 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 191 °C til 192 °C (15,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5S-)2
Mængde 50 g
Beilstein 06, 323
Fieser 05,276; 06,235; 08,210; 10,171; 11,220; 12,514; 13,156
Merck Index 15, 3355
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i æter og alkohol
Formel vægt 218.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl disulfide
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.