Få mere at vide
Phenyldichlorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30417712
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417712 25 g
30410993 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31995025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl Dichlorophosphate
CAS 770-12-7
Molekylær formel C6H5Cl2O2P
Mængde 25 g
Synonym Phosphorodichloridic Acid Phenyl Ester, Phenyl Phosphorodichloridate, Dichlorophenoxyphosphine Oxide, NSC 44412, Phenoxydichlorophosphine Oxide, Phenoxyphosphoryl Dichloride, Phenyl Dichlorophosphinate, Phenylphosphoric Dichloride
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL ClP(=O)(Cl)Oc1ccccc1
IUPAC navn dichlorfosforyloxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 210.98
Formel vægt 209.9404