Få mere at vide
Phenyldichlorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30410775
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30410775 50 g
1 options
Artikelnummer. 30410775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31995050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl Dichlorophosphate
CAS 770-12-7
Molekylær formel C6H5Cl2O2P
Mængde 50 g
Synonym Phosphorodichloridic Acid Phenyl Ester, Phenyl Phosphorodichloridate, Dichlorophenoxyphosphine Oxide, NSC 44412, Phenoxydichlorophosphine Oxide, Phenoxyphosphoryl Dichloride, Phenyl Dichlorophosphinate, Phenylphosphoric Dichloride
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL ClP(=O)(Cl)Oc1ccccc1
IUPAC navn dichlorfosforyloxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 210.98
Formel vægt 209.9404