missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenyl Di-p-tert-butylphenyl Phosphate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl Di-p-tert-butylphenyl Phosphate |
| CAS | 115-87-7 |
| Molekylær formel | C26 H31 O4 P |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Phosphoric acid','bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl] phenyl ester (9CI','ACI), Phenol','p-tert-butyl-','phenyl phosphate (2:1) (8CI), Phosphoric acid','bis(p-tert-butylphenyl) phenyl ester (6CI','7CI','8CI), Bis(4-tert-butylphenyl) phenyl phosphate, Bis(p-tert-butylphenyl) phenyl phosphate, NSC 44042, Phenyl di-p-tert-butylphenyl phosphate, Bis(4-tert-butylphenyl)phenyl phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31O4P/c1-25(2,3)20-12-16-23(17-13-20)29-31(27,28-22-10-8-7-9-11-22)30-24-18-14-21(15-19-24)26(4,5)6/h7-19H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccc(cc3)C(C)(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | bis(4-tert-butylphenyl) phenyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.5 |
| Formel vægt | 438.196 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?