Få mere at vide
Phenyl-d5-acetonitrile, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetonitrile |
| CAS | 70026-36-7 |
| Molekylær formel | C8 2H5 H2 N |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC#N)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.179 |
| Formel vægt | 122.089 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |