Få mere at vide
Phenyl-d5-acetic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetic Acid D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 104182-98-1 |
| Molekylær formel | C8 D5 H3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5,6-d5-acetic acid (ACI), Benzene-d5-acetic acid (9 CI), Phenyl-d5-acetic acid, Phenylacetic acid-d5, Phenylacetic acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.1787 |
| Formel vægt | 141.0838 g/mol |
| Vis mere |