Få mere at vide
Phenylchlorothionoformat, TRC
Artikelnummer. 30412382
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30412382 1 g
1 options
Artikelnummer. 30412382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3196501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl Chlorothionoformate
CAS 1005-56-7
Molekylær formel C7H5ClOS
Mængde 1 g
Synonym Carbonochloridothioic Acid O-Phenyl Ester, Chlorothioformic Acid O-Phenyl Ester, NSC 99103, O-Phenyl Carbonochloridothioate, O-Phenyl Chlorothiocarbonate, O-Phenyl Chlorothioformate, O-Phenyl Chlorothionoformate, Phenoxythiocarbonyl Chloride, Phenyl Chlorothiocarbonate, Phenyl Chlorothionoformate, Phenyl Thiochloroformate, Phenyl Thionochloroformate, Phenyl Thioxochloroformate
InChI formel InChI=1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL ClC(=S)Oc1ccccc1
IUPAC navn O-phenylchloromethanethioat
Molekylvægt (g/mol) 172.63
Formel vægt 171.975