Få mere at vide
Phenylchloroformat, TRC
Artikelnummer. 30417419
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30417419 50 g
1 options
Artikelnummer. 30417419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31988050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl Chloroformate
CAS 1885-14-9
Molekylær formel C7H5ClO2
Mængde 50 g
Synonym Carbonochloridic Acid Phenyl Ester, NSC 210946, Phenyl Carbonochloridate, Phenyl Chlorocarbonate, Phenyl Chloroformate, Phenylchloroformic Acid, Phenyloxycarbonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL ClC(=O)Oc1ccccc1
IUPAC navn phenylcarbonochloridat
Molekylvægt (g/mol) 156.57
Formel vægt 155.9978