Få mere at vide
Phenylbromoacetat, 98%
Artikelnummer. 15406938
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406938 5 g 5g
15416938 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60464.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 620-72-4 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
Phenylbromacetat kan anvendes som alkyleringsreagens ved fremstillingen af 2-(phenoxycarbonyl)methyltriazoler. Det kan anvendes i syntesen af A-ringen af cylindrospermopsin og i syntesen af 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethyliden]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-on3, 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethyliden]hydrazinyl}-3-methyl-1,3-thiazolidin-4-on3, 3-ethyl-2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethyliden]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-on3 og 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethyliden hydrazinyl}-3-phenyl-1,3-thiazolidin-4-on3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylbromacetat kan anvendes som alkyleringsreagens ved fremstillingen af 2-(phenoxycarbonyl)methyltriazoler. Det kan anvendes i syntesen af A-ringen af cylindrospermopsin og i syntesen af 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethyliden]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-on3, 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethyliden]hydrazinyl}-3-methyl-1,3-thiazolidin-4-on3, 3-ethyl-2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethyliden]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-on3 og 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethyliden hydrazinyl}-3-phenyl-1,3-thiazolidin-4-on3.
Opløselighed Opløselig i ethanol
og ether, uopløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-72-4
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00192391
InChI nøgle UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
PubChem CID 564919
IUPAC navn phenyl-2-bromacetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl bromoacetate
Smeltepunkt 31 °C til 33 °C
Tæthed 1.508
Kogepunkt 134 °C
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Lineær formel BrCH2CO2C6H5
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og ether, uopløselig i vand.
Formel vægt 215.04
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl bromoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromo-acetic acid phenyl ester