Få mere at vide
Phenyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10483340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10483340 50 g Glass bottle 50g
10058329 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433170500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 620-72-4
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00192391
InChI nøgle UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
PubChem CID 564919
IUPAC navn phenyl 2-bromoacetate
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl bromoacetate
Smeltepunkt 26°C to 33°C
Farve White to Yellow
Tæthed 1.508g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 50 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl bromoacetate, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.