missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenyl beta-D-Thioglucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30415231
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415231 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3265505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenyl beta-D-Thioglucopyranoside
CAS 2936-70-1
Molekylær formel C12H16O5S
Mængde 5 g
Synonym β-D-Phenyl 1-Thio-Glucopyranoside, Phenyl 1-Thio-Glucopyranoside, NSC 231833
InChI formel InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMIL O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)[C@@H]1SC2=CC=CC=C2
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 272.32
Formel vægt 272.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.