missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenyl Beta-D-Glucuronide Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30423201
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423201 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP326525500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenyl beta-D-Glucuronide Methyl Ester
CAS 55811-42-2
Molekylær formel C13H16O7
Mængde 500 mg
Synonym (2S,3S,4S,5R,6S)-Methyl 3,4,5-Trihydroxy-6-phenoxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C13H16O7/c1-18-12(17)11-9(15)8(14)10(16)13(20-11)19-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-11,13-16H,1H3/t8-,9-,10+,11-,13+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-phenoxyoxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 284.26
Formel vægt 284.0896
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.