Få mere at vide
Phenyl beta-D-glucopyranosidhydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10759383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10759383 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10759383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376890050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266359-89- | C12H16O6 | 256.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl β-D-glucopyranoside hydrate
CAS 1266359-89-
Smeltepunkt 172.0°C to 176.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H16O6
MDL nummer MFCD03410292
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −71.50° (20°C c=1,Water)
Specifik rotation − 71.50
Synonym phenyl beta-d-glucopyranoside, phenylglucoside, phenyl-beta-d-glucopyranoside, phenol glucoside, phenyl beta-d-glucoside, phenyl-beta-d-glucoside, .beta.-d-glucopyranoside, phenyl, unii-4w3pgi3766, aryl beta-d-glucoside, glucopyranoside, phenyl-, beta-d
InChI nøgle NEZJDVYDSZTRFS-WLEIBRHLNA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=CC=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenoxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 256.25
PubChem CID 65080
ChEBI CHEBI:28749
Formel vægt 256.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller