Få mere at vide
Phenyl beta-D-glucopyranoside, 98%
Artikelnummer. 15448429
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448429 25 g 25g
15438429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66885.14
Request Bulk or Custom Format
Et substrat, der anvendes til bestemmelse af→ -D-glucosidase
Et substrat, der anvendes til bestemmelse af D-glucosidase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1464-44-4
Molekylær formel C12H16O6
Molekylvægt (g/mol) 256.25
MDL nummer MFCD03410292
InChI nøgle NEZJDVYDSZTRFS-WLEIBRHLNA-N
Synonym phenyl beta-d-glucopyranoside, phenylglucoside, phenyl-beta-d-glucopyranoside, phenol glucoside, phenyl beta-d-glucoside, phenyl-beta-d-glucoside, .beta.-d-glucopyranoside, phenyl, unii-4w3pgi3766, aryl beta-d-glucoside, glucopyranoside, phenyl-, beta-d
PubChem CID 65080
ChEBI CHEBI:28749
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=CC=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl beta-D-glucopyranoside
Smeltepunkt 173°C to 176°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 87517
Opløselighedsinformation Soluble in water
Optisk rotation −73° (c=1 in Water)
Formel vægt 256.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver