Få mere at vide
Phenyl beta-D-galactopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481690
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481690 5 g 5g
11471690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481690 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27028.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2818-58-8 | C12H16O6 | 256.254 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2818-58-8
Molekylær formel C12H16O6
Molekylvægt (g/mol) 256.254
MDL nummer MFCD00063258
InChI nøgle NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
Synonym phenylgalactoside, phenyl beta-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactoside, phenyl-b-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactopyranoside, phenyl-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-phenoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol, p-gal, phenylb-d-galactoside, phenyl, a-d-galactoside
PubChem CID 102336
ChEBI CHEBI:8098
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl beta-D-galactopyranoside
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Mængde 5 g
Beilstein 87518
Optisk rotation −42° (c=2 in Water)
Formel vægt 256.25
Procent renhed 99%