Få mere at vide
Phenylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 10592371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10592371 5 g Glasflaske 5g
10296110 100 g Plastflaske 100g
10695212 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10592371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162060050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-99-2 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-99-2
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00003072
InChI nøgle FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid phenyl ester, diphenylcarboxylate, benzoic acid, phenyl ester, benzoic acid phenyl, phenylbenzoate, unii-b8a3wvz590, phenol, benzoate, dsstox_cid_28185, dsstox_rid_82744, dsstox_gsid_48210
PubChem CID 7169
ChEBI CHEBI:86919
IUPAC navn phenylbenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl benzoate
Navn note 99%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt 68.0°C to 70.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 298.0°C to 299.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO2C6H5
Mængde 5 g
Beilstein 09, 116
Merck Index 15, 7388
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform
Formel vægt 198.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver