Få mere at vide
Phenylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 10296110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10296110 100 g Plastflaske 100g
10592371 5 g Glasflaske 5g
10695212 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10296110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162061000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 93-99-2 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-99-2
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00003072
InChI nøgle FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid phenyl ester, diphenylcarboxylate, benzoic acid, phenyl ester, benzoic acid phenyl, phenylbenzoate, unii-b8a3wvz590, phenol, benzoate, dsstox_cid_28185, dsstox_rid_82744, dsstox_gsid_48210
PubChem CID 7169
ChEBI CHEBI:86919
IUPAC navn phenylbenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl benzoate
Navn note 99%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 68,0 °C til 70,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 298,0 °C til 299,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CO2C6H5
Mængde 100 g
Beilstein 09, 116
Merck Index 15, 7388
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ethylether og kloroform
Formel vægt 198.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver