missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenyl b-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30418355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418355 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3265001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenyl beta-D-Glucuronide
CAS 17685-05-1
Molekylær formel C12 H14 O7
Mængde 1 g
Synonym Phenol-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C12H14O7/c13-7-8(14)10(11(16)17)19-12(9(7)15)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,12-15H,(H,16,17)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccccc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-phenoxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Formel vægt 270.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.