Få mere at vide
Phenyl b-D-Glucuronide Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl beta-D-Glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 55811-42-2 |
| Molekylær formel | C13H16O7 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2S,3S,4S,5R,6S)-Methyl 3,4,5-Trihydroxy-6-phenoxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O7/c1-18-12(17)11-9(15)8(14)10(16)13(20-11)19-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-11,13-16H,1H3/t8-,9-,10+,11-,13+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-phenoxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vægt | 284.0896 |