Få mere at vide
Phenylakrylat, 97%
Artikelnummer. 11372637
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372637 5 g 5g
11382637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11819.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 937-41-7 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Phenylacrylat reagerer med benzaldehyd for at producere 2-(hydroxy-phenyl-methyl)-acrylsyrephenylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenylacrylat reagerer med benzaldehyd for at producere 2-(hydroxy-
phenyl-methyl)-acrylsyrephenylester.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 937-41-7
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00048145
InChI nøgle WRAQQYDMVSCOTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl acrylate, phenylacrylate, 2-propenoic acid, phenyl ester, phenol acrylate, phenyl-acrylate, acrylic acid phenyl ester, phenyl acrylate 5g, 2-propenoic acid,phenyl ester, acrylic acid phenyl ester, stabilized with bht
PubChem CID 61242
IUPAC navn phenylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl acrylate
Tæthed 1.076
Kogepunkt 89°C to 90°C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Beilstein 2041124
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 148.16
Procent renhed 97%