Få mere at vide
Phenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30012151
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012151 5 g
30006126 25 g
30005259 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3191505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-79-2
Molekylær formel C8 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Synonym (Acetyloxy)benzene, Acetoxybenzene, NSC 27795, Phenol acetate, Phenyl acetate
IUPAC navn fenylacetat
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-phenyl ester
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formel vægt 136.0524