Få mere at vide
Phenyl Acetate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl Acetate-d5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 141.0838 |